Merck
MXRJ500TLA
Millipore
500 L パワー MIX sstキャリア 温度センサー付き、ロードセル、ASME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
物質
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質水準
パラメーター
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1564 mm
61.56 in. (1563,8 mm)
W
46.75 in. (1187,5 mm)
Depth
54.75 in. (1390.7 mm)
重量
920 lb (417 kg)