food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
適合性
aerobic bacteria
molds
yeasts
関連するカテゴリー
詳細
スワブテストキットは、HPCトータルカウントサンプラーと、18 mL無菌リン酸緩衝液を含むユニットを組み合わせた自己完結型システムで、ユニットにはスワブアセンブリが収納されています。このシステムは、平面または不規則面の細菌レベルを測定するためのスワブテストに使用されます。微生物汚染の除去に用いている衛生対策の効果を評価するために、食品生産施設や食品処理施設などで幅広い用途に使用できます。緩衝液ユニットには、衛生処理後の表面に残っている可能性のある塩素や第4級アンモニウム化合物の有害作用を弱めるための中和剤が含まれています。キットには、ディップテスター25個とスワブ25個が入っています。
アプリケーション
MHPCスワブテストキットは、食品・飲料、歯科用ユニット水、透析液、医薬品、化粧品に含まれる好気性細菌の迅速かつ容易なトータルカウントモニタリングを可能にします。
アナリシスノート
コロニーは光沢があり、透明あるいは半透明です。コロニーは無色から白色、クリーム色、黄色と範囲があり、時には発色します。
Jan Code
JBRMSSK10025:
MSSK10025:
試験成績書(COA)