Merck
MHPC10025
Millipore
HPCトータルカウントサンプラー
m-HPC medium for recovery of stressed and non stressed aerobic bacteria
別名:
m-HPC培地、従属栄養プレートカウント寒天培地、
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NB.14
物質
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
品質水準
包装
box of 25 units
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type food(s)
sample type beverage(s)
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
適合性
Incubator
bacteria (total count in stressed environment)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
メルクのサンプラー・スワブテストキットは、細菌、酵母、およびカビのバイオバーデンレベルを調べるための日常的な表面微生物分析を簡素化します。この技術は、従来の試験技術に伴う高価で扱いにくいハードウェアや材料を不要にします。スワブは、手が届きにくい領域でのサンプル採取を可能にします。
メルクのサンプラー・スワブテストキットは、細菌、酵母、およびカビのバイオバーデンレベルを調べるための日常的な表面微生物分析を簡素化します。この技術は、従来の試験技術に伴う高価で扱いにくいハードウェアや材料を不要にします。スワブは、手が届きにくい領域でのサンプル採取を可能にします。HPCレッド試験サンプラーには、好気性細菌(ストレスの有無によらない)を回収するためのm-HPC培地が含まれています。
アプリケーション
環境水、冷却塔水、プロセス水、実験用グレード・エレクトロニクス用水、透析用水、および食品・飲料製品の微生物分析。
適合性
トータルカウントディップサンプラーテスト
アナリシスノート
コロニーは光沢があり、透明あるいは半透明です。コロニーは無色から白色、クリーム色、黄色と範囲があり、時には発色します。拡大して観察することが推奨されます。
その他情報
保管可能期間については技術サービスにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MHPC10025:
試験成績書(COA)