安全性情報
MC0010025
Millipore
大腸菌カウントサンプラー
A proprietary coliform medium for recovery of coliform organisms
別名:
大腸菌カウントブルーテストサンプラー, 大腸菌培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NB.24
物質
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
品質水準
製品種目
Coli-Count
包装
box of 25 units
メーカー/製品名
Coli-Count
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type food(s)
sample type beverage(s)
アプリケーション
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
適合性
Incubator
coliforms
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
大腸菌カウントサンプラーを用いると、水サンプルの微生物分析を簡単、迅速かつ効率的に行う方法が得られます。この技術は、従来の試験技術に伴う高価で扱いにくいハードウェアや材料を不要にします。大腸菌カウントブルーテストサンプラーには、大腸菌群を回収するための独自開発の大腸菌培地が含まれています。
アプリケーション
大腸菌カウントサンプラーは、環境水、冷却塔水、プロセス水、実験用グレード・エレクトロニクス用水、透析用水、および食品・飲料製品に含まれる大腸菌群の検出に使用されます。
包装
パドル
適合性
大腸菌ディップサンプラーテスト
規格
インキュベーション時間:22~24時間
インキュベーション温度:35 °C ± 2
物理的形状
カラーコード:青
アナリシスノート
QC生物
簡易処理水由来の下水生物、E. aerogenes大腸菌緑膿菌、回収率≥80 %
大腸菌群のコロニーは青または青/緑色です。大腸菌群以外のコロニーは、緑や灰色、クリーム色です。
標的微生物:大腸菌群
その他情報
保管可能期間については技術サービスにお問い合わせください。
法的情報
Coli-Count is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MC0010025:
試験成績書(COA)