Merck
MHA000P2S
Millipore
m-従属栄養細菌数計測用液体培地
2ml ampoule for the recovery of stressed heterotrophic bacteria found in various types of water. Also suitable for water samples with low counts.
別名:
m-HPC液体培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
品質水準
無菌性
sterile
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
包装
pack of 50 tests
テクニック
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
キャパシティ
2 mL
filling volume
2 mL
clear tan to light amber
入力
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type soft drink
sample type sport drink
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
適合性
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
heterotrophic bacteria
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
従属栄養生物とは、増殖のために外部の有機炭素源を必要とする細菌、酵母、糸状菌などの生物です。従属栄養細菌数(HPC)は、以前は一般生菌数と呼ばれていましたが、水中の生きている従属栄養細菌の数を推定する方法です。{14}この検査は、水質に関する有用な情報と、大腸菌群検査結果の重要性に関する裏付けデータを提供すると考えられます。メンブレンフィルター法による細菌の定量には、従属栄養菌数計測用液体培地を用いることができます。動物組織の消化物は、あまり好みの難しくない生物の栄養源です。ゼラチンはタンパク質分解機構を介して微生物に利用されます。基礎培地にグリセロールを加えると、炭素源とエネルギー源が得られます。
アプリケーション
m-HPC液体培地はさまざまな種類の水中に存在するストレスを受けた従属栄養細菌の回収に用いられています。菌数が少ない水サンプルにも適しています。ビール、ボトル入り水、サイダー、清涼飲料水、スポーツドリンク、ワイン。この培地は、臨床、化粧品、環境分析、飲食品、工業品質管理において活用されています。
包装
2 mLプラスチック製アンプル
規格
インキュベーション時間:48~72時間
インキュベーション温度:30~35℃
水および廃水の標準的な検査法
調製ノート
使用前に30~50℃で液状になるまで培地を温めます。電子レンジにかけないでください。
培地
m-HPC
アナリシスノート
QC生物
大腸菌(ATCC 25922)
表皮ブドウ球菌(ATCC 14990)
コロニーは透明~乳白色で、色素を産生するものもあります
標的微生物:総菌数
法的情報
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
MHA000P2S:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Standard plate count methodology: a new membrane filter procedure for potable water and swimming pools
Taylor R and Geldreich EE
J. Amer. Water Works Assoc., 71 (1979)