Merck
MIXU200L102
Millipore
Mobius® 200L Mixer Carrier
unjacketed
別名:
Mobius® 200L mixer carrier, unjacketed
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
物質
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質水準
パラメーター
4-40 °C temperature
H
131 cm (51.6 in.)
W
93.8 cm (36.9 in.)
Depth
79.4 cm (31.3 in.)
重量
220 kg (485 lb)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany