Merck
MIX0200L107
Millipore
Mobius® ディスポーザブルミキサーモーター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
パラメーター
≤400 rpm speed (to be validated for each process)
≤500 rpm speed (to be validated for each process)
4-40 °C temperature
品質水準
H
10.2 cm (4 in.)
W
15.5 cm (6.1 in.)
ケーブルL
300 cm (118.1 in.)
depth
15 cm (5.9 in.)
重量
4.9 kg (10.8 lb)
消費電力
300 W (max.)
フィッティング
Hummel connector
適合性
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
規格
IPクラス67
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany