Merck
MIX0500L107
Millipore
Mobius® MIX500L disposable mixer motor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
パラメーター
≤230 rpm speed (to be validated for each process)
4-30 °C temperature
品質水準
H
15.25 cm (6 in.)
W
19 cm (7.5 in.)
ケーブルL
300 cm (118.1 in.)
Depth
20.5 cm (8.1 in.)
重量
13.1 kg (29 lb)
消費電力
1200 W (max.)
フィッティング
Hummel connector
適合性
for use with MOBIUS® MIX500
規格
IPクラス67
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany