物質
PTFE (with ETFE bracket)
cylindrical (suspended)
特徴
fits beaker size 250 mL
包装
pack of 1 ea
case of 4 ea
メーカー/製品名
Nalgene® DS6630-0250
L
54 mm
直径
28 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Designed specifically for low-speed stirring with minimal grinding effect in cell culture applications. Legs can be compressed to fit through small openings. Dimensions are diameter of outside circle × height
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)