Merck
BMSE3000EUK
Benchmark Accuris UV Transilluminator
AC/DC input 230 V, UK plug
別名:
ethidium bromide, gel imaging, gel casting, transillumination
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106000
NACRES:
NC.01
詳細
viewing area W 16 cm L 19 cm
メーカー/製品名
Benchmark Scientific E3000-E-UK
スペクトル範囲の測定範囲
302 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Accuris UV Transilluminator is compact in design and offers dual intensity settings (50% and 100%). Optimal for the excitation of Ethidium Bromide, the 302n light source provides even illumination of the viewing surface. Includes hinged UV safety cover.
アプリケーション
Electrophoresis
法的情報
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)