Key Documents
BMSE4000EUK
Benchmark SmartBlue Transilluminator
AC/DC input 230 V, UK plug
別名:
SYBR, SmartGlow, blue light, gel imaging, gel casting, transillumination
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106000
NACRES:
NB.13
メーカー/製品名
Benchmark Scientific E4000-E-UK
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Accuris SmartBlue Transilluminators have been developed for viewing DNA gels stained with new, safe fluorescent dyes. These new dyes, such as SmartGlow, SYBR Green, Gel Green, have an excitation wavelength of 465470nm (visible blue light), and are safer to use than Ethidium Bromide.
アプリケーション
Electrophoresis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)