メーカー/製品名
Benchmark Scientific E3100-E-UK
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The myView Transilluminator has a surprisingly small footprint (smaller than a standard piece of paper). However, the viewing surface is large enough to accommodate a midsized gel or multiple smaller gels. The 16.5 x 13.5 cm filter glass is scratch resistant to allow band excision with a metal blade. The four 6W bulbs provide and evenly illuminated surface for viewing gels and capturing quality images.
アプリケーション
Electrophoresis
法的情報
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)