MABF423
Anti-CD44 Antibody (human/mouse), APC, clone IM7
clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat
別名:
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24, Ly-24, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I, CD44
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
IM7, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
濃度
0.2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
品質
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg of this antibody detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF423:
試験成績書(COA)