Merck
SCM003
Sigma-Aldrich
神経幹細胞基礎培地
The Neural Stem Cell Basal Medium is a defined serum-free, growth factor-free medium that has been optimized for the growth & in vitro differentiation of neural stem cells derived from rodents.
別名:
NSC Culture Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
品質水準
形状
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type neural stem cell(s)
輸送温度
dry ice
詳細
神経幹細胞用基礎培地は、げっ歯類由来の神経幹細胞の増殖およin vitroでの分化に最適化された、規定の無血清増殖因子非含有培地です。 基礎培地は、bFGF、またはbFGF、EGF、ヘパリンと併用すると、それぞれラットおよびマウスの神経幹細胞を増殖させることができます。神経幹細胞用基礎培地から増殖因子を除去すると、げっ歯類の神経幹細胞は自発的に分化します。
アプリケーション
神経幹細胞用基礎培地は、げっ歯類由来の神経幹細胞の増殖およびin vitroでの分化に最適化された、規定の無血清増殖因子非含有培地です。
品質
各ロットの培地について、ラットおよびマウスの神経幹細胞の最適な細胞の成長、増殖、分化を試験します。 無菌試験: 陰性;浸透圧: 299;pH: 7.4
保管および安定性
使用時まで-20°Cで保存できます。 解凍した場合、基礎培地は2~8℃で最長1か月保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SCM003:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jase Gehring et al.
Nature biotechnology, 38(1), 35-38 (2019-12-25)
We describe a universal sample multiplexing method for single-cell RNA sequencing in which fixed cells are chemically labeled by attaching identifying DNA oligonucleotides to cellular proteins. Analysis of a 96-plex perturbation experiment revealed changes in cell population structure and transcriptional
プロトコル
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.