MABF1970M
Anti-NKp46 (CD335) Antibody, clone WEN23
clone WEN23, from mouse, purified by affinity chromatography
別名:
Natural cytotoxicity triggering receptor 1, Activating receptor 1, rAR-1, Lymphocyte antigen 94 homolog, NK receptor KILR-1, NKACTR, Natural killer cell p46-related protein, NK-p46, NKp46, CD335
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
WEN23, monoclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Ncr1(117547)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
Affects Function Analysis: A representative lot of anti-NKp46 (CD335) affected funtion of NKp46 (CD335). (Westgaard, I.H., et. al. (2004). J Leukoc Biol. 76(6):1200-6).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected NKp46 (CD335) in Immunoprecipitation applications (Westgaard, I.H., et. al. (2004). J Leukoc Biol. 76(6):1200-6).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NKp46 (CD335) in Flow Cytometry applications (Westgaard, I.H., et. al. (2004). J Leukoc Biol. 76(6):1200-6).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected NKp46 (CD335) in Immunohistochemistry applications (Smelt, M.J., et. al. (2014). Cell Transplant. 23(11):1381-94).
品質
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected NKp46 (CD335) in HEK293 cells transfected with rat NKp46.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABF1970:
MABF1970-25UL:
試験成績書(COA)