MABF1971M
Anti-NKR-P1B (CD161b) Antibody, clone Stok27
clone Stok27, from rat
別名:
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B allele B, CD161 antigen-like family member B, Immunoreceptor NKR-P1C, Natural killer cell surface protein NKR-P1B allele WAG/PVG/BS, Natural killer lymphocyte receptor P1B, CD161b
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Stok27, monoclonal
化学種の反応性
rat
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Klrb1C(683758)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NKR-P1B (CD161b) in Flow Cytometry applications (Kveberg, L., et. al. (2006). J Immunol. 176(7):4133-40; Smelt, M.J., et. al. (2014). Cell Transplant. 23(11):1381-94).
品質
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected NKR-P1B (CD161b) in Rnk16 (Rat NK) cells stably transfected with Stok27 (NKR-1B) antigen.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
MABF1971-25UL:
MABF1971:
試験成績書(COA)