MABE60
Anti-BRG1 Antibody, clone 3G4
clone 3G4, from rat
別名:
Transcription activator BRG1, ATP-dependent helicase SMARCA4, BAF190A, BRG1-associated factor 190A, hSNF2b, Mitotic growth and transcription activator, Protein brahma homolog 1, Protein BRG-1, SNF2-beta, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G4, monoclonal
交差性
human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMARCA4(6597)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
エピジェネティクス
転写因子
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected nuclear euchromatin BRG1 immunoreactivity in C2C12 murine myoblasts (Ohkawa, Y., et al. (2009). Hybridoma (Larchmt). 28(6):463-466).
品質
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected BRG1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE60:
試験成績書(COA)