Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
HPA029981
Sigma-Aldrich
抗SMARCA2 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗BAF190, 抗BRM, 抗SNF2, 抗SNF2L2, 抗SNF2LA, 抗SWI/SNF関連、マトリックス関連、クロマチンのアクチン依存性制御因子、サブファミリーa、メンバー2, 抗SWI2, 抗Sth1p, 抗hBRM, 抗hSNF2a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
SPVQLHQLRAQILAYKMLARGQPLPETLQLAVQGKRTLPGLQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQPQQQPPQPQTQQQQQPALVNYNRPSGPGPELSGPSTPQKLPVP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMARCA2(6595)
詳細
SMARCA2(SWI/SNF関連、マトリックス関連、クロマチンのアクチン依存レギュレーター、サブファミリーa、メンバー2)遺伝子は、ヒト染色体9p24.3にマッピングされています。SMARCA2は、BRM(Brahma)としても知られ、SWI/SNF(スイッチ/スクロース非発酵性)クロマチンリモデリング複合体の重要な触媒成分です。
免疫原
SAMRCA2(SWI/SNF関連マトリックス結合アクチン依存性クロマチン調節因子サブファミリーaメンバー2)のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
ウサギで産生された抗SMARCA2抗体は、免疫組織染色に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
SWI/SNF(スイッチ/スクロース非発酵性)クロマチンリモデリング複合体の構成要素は、腫瘍抑制因子としてしばしば見なされます。SMARCA2は、SMARCA4とともに複合体のATPaseです。SMARCA2は、多くのがんで翻訳後発現を停止している可能性があります。この遺伝子発現の喪失は、エピジェネティックな(後成的な)または翻訳後修飾の結果である可能性があり、膵臓および肺がん細胞株における遺伝子変異が原因ではない場合もあります。SMARCA2の発現は、ヒストンデアセチラーゼHDAC3(ヒストン脱アセチル化酵素)とHDAC9(ヒストン脱アセチル化酵素)、ならびに転写因子MEF2D(筋細胞エンハンサー因子2D)とGATA3(GATA結合タンパク質3)により制御されています。SMARCA2とSMARCA4の両方の喪失は、卵巣高カルシウム血症型の小細胞がんで特異的に認められます。SMARCA2の発現は、ヒストンデアセチラーゼ阻害剤トリコスタチンAにより保持されます。Nicolaides-Baraitser症候群は、SMARCA2変異を伴います。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST86802
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA029981-100UL:
HPA029981-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Petar Jelinic et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 29(1), 60-66 (2015-11-14)
Small cell carcinoma of the ovary, hypercalcemic type is an aggressive tumor generally affecting young women with limited treatment options. Mutations in SMARCA4, a catalytic subunit of the SWI/SNF chromatin remodeling complex, have recently been identified in nearly all small
Dual loss of the SWI/SNF complex ATPases SMARCA4/BRG1 and SMARCA2/BRM is highly sensitive and specific for small cell carcinoma of the ovary, hypercalcaemic type.
Karnezis AN
The Journal of Pathology, 238(3), 389-400 (2016)
Yasuo Kubota et al.
Pediatric blood & cancer, 66(8), e27784-e27784 (2019-04-30)
Malignant rhabdoid tumors (MRTs) are rare, highly aggressive embryonal neoplasms caused by biallelic alterations of the SMARCB1 gene. MRTs may occur in any soft tissue, but extracranial extrarenal MRTs are extremely rare. Diagnosis of MRTs in unusual locations and with
BRM polymorphisms, pancreatic cancer risk and survival.
Segedi M
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 39(11), 2474-2481 (2016)
Shih-Chiang Huang et al.
PloS one, 16(1), e0245356-e0245356 (2021-01-23)
The clinicopathological significance of altered SWI/SNF complex has not been well evaluated in gastric cancer (GC). We examined SMARCA2, SMARCA4, SMARCB1 and ARID1A expression by immunohistochemistry in 1224 surgically resected GCs with subtyping into Epstein-Barr virus (EBV), microsatellite instability (MSI)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
HPA029981-100UL4061837128448
HPA029981-25UL4061842967377