Merck
MABC576
Sigma-Aldrich
抗HOIL-1抗体、クローン2E2
clone 2E2, from mouse
別名:
RanBP-type and C3HC4-type zinc finger-containing protein 1, HBV-associated factor 4, Heme-oxidized IRP2 ubiquitin ligase 1, HOIL-1, Hepatitis B virus X-associated protein 4, RING finger protein 54, Ubiquitin-conjugating enzyme 7-interacting protein 3, HO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E2, monoclonal
交差性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBCK1(10616)
詳細
RanBPタイプおよびC3HC4タイプの亜鉛フィンガー含有タンパク質1(UniProt:Q9BYM8、別名:HOIL-1、HBV関連因子4、ヘム酸化IRP2ユビキチンリガーゼ1、B型肝炎ウイルスX関連タンパク質4、PKC1と相互作用するRBCCタンパク質、RINGフィンガータンパク質54、ユビキチン結合酵素7相互作用タンパク質3)は、ヒトにおいてRBCK1遺伝子(C20orf18、HOIL1、PBMEI、RBCK2、RNF54、UBCE7IP3、XAP3、XAP4、ZRANB4としても知られる)(Gene ID:10616)によってコードされています。直鎖ユビキチン複合体集合(LUBAC)は、2つのRING-IBR-RING(RBR)含有E3リガーゼ、HOIL-1LおよびHOIPで構成されています。LUBACは、ヘッドツーテール結合直鎖ポリユビキチン鎖を基質タンパク質のリジン残基に結合します。直鎖結合特異性を示す卵巣腫瘍脱ユビキチン化酵素(DUB)(OTULIN/Gumby/FAM105B)および円柱腫(CYLD)は、開裂直鎖ポリユビキチン鎖を触媒する2つのDUBです。OTULINとCYLDは、HOIPのN末端PNGase/UBAまたはUBX(PUB)ドメインと相互作用して、LUBAC媒介細胞プロセスを負の方向に調節します。LUBACは、TRIM25分解を媒介するとともにRIG-I相互作用に関してTRIM25と競合することにより、IFN依存性抗ウイルス活性を抑制することが報告されています。
特異性
クローン2E2は、アイソフォーム1(HOIL-1L)およびアイソフォーム2とは反応しますが、アイソフォーム3とは反応しません。
免疫原
C末端近傍のヒトHOIL-1に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
エピトープ:C末端近傍
アプリケーション
この抗HOIL-1抗体、クローン2E2は、ウェスタンブロッティング、免疫細胞染色を用いたHOIL-1の検出がバリデーションされています。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、HeLa、SH-SY5Y、およびU20S細胞でHOIL-1を検出できます(Kirisako, T., et al (2006).EMBO J. 25(20):48877-4887)。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、マウス肝臓抽出物でHOIL-1を検出できます(Tokunaga, F., et al (2009).Nat. Cell Biol. 11(2):123-132)。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、MEFでHOIL-1を検出できます(Takiuchi, T., et al (2014).Genes Cells.19(3):254-272)。
免疫細胞染色:この抗体は、センダイウイルス(SeV)感染を伴うまたは伴わないHeLa細胞でHOIL-1を検出できます(Inn, K.S., et al. (2011).Mol Cell.41(3):354-365)。
研究カテゴリー
アポトーシスおよび癌
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
品質
THP-1細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLの本抗体は、10 µgのTHP-1細胞ライセートでHOIL-1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約57 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG精製品
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC576:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A ubiquitin ligase complex assembles linear polyubiquitin chains.
Kirisako, T; Kamei, K; Murata, S; Kato, M; Fukumoto, H; Kanie, M; Sano, S; Tokunaga et al.
The Embo Journal null
Involvement of linear polyubiquitylation of NEMO in NF-kappaB activation.
Tokunaga, F; Sakata, S; Saeki, Y; Satomi, Y; Kirisako, T; Kamei, K; Nakagawa, T; Kato et al.
Nature Cell Biology null
Pathogen blocks host death receptor signalling by arginine GlcNAcylation of death domains.
Li, S; Zhang, L; Yao, Q; Li, L; Dong, N; Rong, J; Gao, W; Ding, X; Sun, L; Chen, X; Chen, S; Shao, F
Nature null
Hirotsugu Oda et al.
Frontiers in immunology, 10, 479-479 (2019-04-03)
Background: HOIP is the catalytic subunit of the linear ubiquitination chain assembly complex (LUBAC) that is essential for NF-κB signaling and thus proper innate and adaptive immunity. To date only one patient with HOIP deficiency has been reported with clinical
Kyung-Soo Inn et al.
Molecular cell, 41(3), 354-365 (2011-02-05)
Upon detection of viral RNA, retinoic acid-inducible gene I (RIG-I) undergoes TRIM25-mediated K63-linked ubiquitination, leading to type I interferon (IFN) production. In this study, we demonstrate that the linear ubiquitin assembly complex (LUBAC), comprised of two RING-IBR-RING (RBR)-containing E3 ligases