Merck
すべての画像(17)
主要文書
安全性情報
ZRB2082
Sigma-Aldrich
抗NF-kB p50/105抗体 クローン1N19 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
DNA結合因子KBF1, EBP-1, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1, p50/p105NFkB, 核因子NFκB p105サブユニット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1N19, monoclonal
recombinant monoclonal
詳細
1N19 Clone
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 105.37 kDa
observed mol wt ~50 and 105 kDa
交差性
mouse, human
交差性(ホモロジーによる予測)
rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: 1:100-1:1,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NFKB1(4790)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1N19は、NF-kBのp50およびp105サブユニットを検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。内部領域に由来する16個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトNF-kBのp105サブユニット(p50サブユニットのC末端側半分)の内部領域に由来する16個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、NIH3T3、A431、およびRaji細胞ライセート中のNF-kB p50/105を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト扁桃、ヒト前立腺がんおよびマウス脾臓の組織切片のNFkB p50/105を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:1,000で使用、HeLa細胞のNFkB p50/105を検出できます。
抗NFkB p50/105 クローン1N19 ZooMAb(カタログ番号:ZRB2082)は、核因子NFκB p105サブユニットを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
核因子NFκB p105サブユニット(UniProt:P19838、別名:DNA結合因子KBF1、EBP-1、Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1)は、ヒトNFKB1遺伝子(Gene ID:4790)によってコードされています。NF-Bファミリーの転写因子は、哺乳類細胞における5つのメンバー、すなわちNF-kB1(p50/p105)、NF-kB2(p52/p100)、RelA(p65)、RelB、c-Relで構成され、これらは会合して種々のホモ二量体またはヘテロ二量体を形成します。NFkBファミリーの全メンバーが高度に保存されたRel相同性ドメイン(RHD)を共有しており、このRHDがDNA結合、二量体化、IkBメンバー間の相互作用を担います。大半の細胞で趨勢を占めるNF-kB複合体は、p50/RelA(p65)ヘテロ二量体です。NFkBのp50サブユニット(aa 1-433)は105 kDa(p105)の前駆体分子(aa 1-968)として合成され、その後のp105のプロセッシングによりRel相同性ドメインを含むN末端p50サブユニットが放出されます。p50サブユニットは、免疫反応と急性期反応に関与する遺伝子のエンハンサー領域に位置するκBコンセンサス配列5′-GGRNNYYCC-3′に結合します。p105のC末端領域にはアンキリン関連配列が7コピー含まれています。NFkBの活性は抑制性IkBタンパク質との相互作用によって厳密に制御されており、抑制性IkBタンパク質は大半の休止細胞で細胞質中のNFkBを不活性型で隔離します。正常細胞とは異なり、がん細胞の多くではNFkBが常時活性化し、核内に存在しています。増殖シグナルの自給自足、増殖阻害薬に対する非感受性、アポトーシス回避、無限の複製能、組織浸潤、持続的血管新生など、いくつかの重要な過程はすべてNF-kB活化後に亢進します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Liou, HC et al., (1992). EMBO J. 11(8); 3003 3009; Yu, Y., et al. (2009). Curr. Cancer Drug Targets 9(4); 566-571)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB2082-2X25UL:
ZRB2082-25UL:
ZRB2082-3X25UL:
ZRB2082-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zongze He et al.
Aging, 12(20), 20285-20307 (2020-10-22)
Glioma is one of the most commonly diagnosed brain malignancies with a high cancer-related death rate in humans. The prognosis of glioma patients is still unsatisfactory. In the present study, we attempted to identify lncRNAs and miRNAs that might be