主要文書
07-303
Sigma-Aldrich
抗リン酸化アセチルCoAカルボキシラーゼ(Ser79)抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
acetyl-CoA carboxylase 1, acetyl-CoA carboxylase-alpha, acetyl-Coenzyme A carboxylase alpha
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
canine, human
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine (immunogen homology), chicken (immunogen homology), rat (immunogen homology), mouse (immunogen homology), dog (immunogen homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer79)
遺伝子情報
human ... ACACA(31)
詳細
アセチルCoAカルボキシラーゼ(ACC)は、ビオチン依存性の酵素で、ビオチンカルボキシラーゼ(BC)とカルボキシル転移酵素(CT)の2つの触媒活性により、アセチルCoAのカルボキシル化を触媒し、マロニルCoAを生成します。ACCは、ほとんどの原核生物でマルチサブユニットの酵素ですが、ほとんどの真核生物では大きなマルチドメインの酵素となっています。ACCの活性は、低分子調節因子や共有結合修飾だけでなく、転写レベルでも制御されることがあります。ヒトゲノムには、ACACAとACACBという2種類のACCの遺伝子が含まれています。酵素の活性は可逆的なリン酸化によって制御されてます。ホルモン、グルカゴンまたはエピネフリンが受容体に結合したり、細胞のエネルギー状態が低下したりするとリン酸化が生じ、AMP活性化プロテインキナーゼが活性化されます。脂肪酸の存在は本酵素の活性を阻害します。インスリンが細胞の受容体に結合すると、ホスファターゼが活性化されて本酵素は脱リン酸化され、すなわちアセチルCoAカルボキシラーゼの活性が亢進されます。最近、アセチルCoAカルボキシラーゼは、新しい抗肥満薬や抗生物質の設計の標的となっています。
特異性
セリン79でリン酸化されたアセチルCoAカルボキシラーゼ(分子量257 kDa)を認識します。
免疫原
エピトープ:N末端
ラットアセチルCoAカルボキシラーゼのアミノ酸73~85に相当するKLH結合合成ペプチド(C-HM RSSM[pS]GLHLVK)
アプリケーション
抗リン酸化アセチルCoAカルボキシラーゼ(Ser79)抗体は、リン酸化アセチルCoAカルボキシラーゼ(Ser79)の検出において、WBで使用できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
インスリン/エネルギーシグナル伝達
品質
λホスファターゼ処理および未処理のA375細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、λホスファターゼ処理および未処理のA375細胞ライセートでリン酸化アセチルCoAカルボキシラーゼ(Ser79)を検出できます。
ターゲットの説明
257 kDa
関連事項
先発品:04-1009
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインAクロマトグラフィー
プロテインA精製抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
取扱いに関する推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
文書ライブラリにアクセスする
Rapid transformation of white adipocytes into fat-oxidizing machines.
Orci, Lelio, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101, 2058-2063 (2004)
Caffeine activates preferentially alpha1-isoform of 5'AMP-activated protein kinase in rat skeletal muscle.
Egawa T, Hamada T, Ma X, Karaike K, Kameda N, Masuda S, Iwanaka N, Hayashi T
Acta Physiologica (Oxford, England) null
Modulation by peroxynitrite of Akt- and AMP-activated kinase-dependent Ser1179 phosphorylation of endothelial nitric oxide synthase
Zou, M. H., et al
The Journal of Biological Chemistry, 277, 32552-32557 (2002)
Therapeutic trial of metformin and bortezomib in a mouse model of tuberous sclerosis complex (TSC).
Auricchio, N; Malinowska, I; Shaw, R; Manning, BD; Kwiatkowski, DJ
Testing null
Caffeine acutely activates 5'adenosine monophosphate-activated protein kinase and increases insulin-independent glucose transport in rat skeletal muscles.
T Egawa, T Hamada, N Kameda, K Karaike, X Ma, S Masuda, N Iwanaka, T Hayashi
Metabolism, Clinical and Experimental null