安全性情報
MABS451
Sigma-Aldrich
抗直鎖状ユビキチン抗体、クローンLUB9
clone LUB9, from mouse
別名:
Polyubiquitin-C, Ubiquitin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LUB9, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UBC(7316)
詳細
ユビキチンは、細胞内の他のタンパク質の運命を示すためのマーカーとして機能します。ユビキチンは、単一分子またはポリユビキチン鎖として付着できます。ユビキチン化されたタンパク質は、20Sプロテオソームによる分解のためによくタグ付けされますが、ユビキチン化は、ユビキチン鎖の標的タンパク質への結合に関与するリジン残基に応じて取り得る運命を示すこともできます。Lys33によってAMP活性化プロテインキナーゼなどのキナーゼ基質(AMPKα1、BRSK1、MARK3、MARK4、およびNUAK1)に結合されたユビキチン鎖は、これらのタンパク質を活性化または不活性化して、シグナル伝達調節におけるユビキチンの役割をサポートできます。
特異性
この抗体は、直鎖状ユビキチンのみを検出します。
免疫原
ヒト直鎖状ユビキチンに相当する卵白アルブミンコンジュゲート直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:この抗体は、(M1結合)ユビキチン鎖で直鎖状ユビキチンを検出できます(Yoshiteru, S. et al. (2013).EMBO.32:2463-2476)。
抗直鎖状ユビキチン抗体、クローンLUB9 | MABS451は、ウェスタンブロッティングで使用するための直鎖状ユビキチン抗体に対する抗体です。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
シグナル伝達神経科学
品質
リコンビナントタンパク質直鎖状ポリユビキチン鎖、K48 Ub 2-7、K63 Ub 2-7、およびK11-only Ubn-ubiquitinylated HM基質タンパク質で、ウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLのこの抗体は、10 µgの直鎖状ポリユビキチンリコンビナントタンパク質鎖を検出しましたが、K48 Ub 2-7、K63 Ub 2-7、およびK11-only Ubn-ubiquitinylated HM基質タンパク質ではバンドは検出されませんでした。
ターゲットの説明
複数のバンドが観察されます
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2bκ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS451:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The EMBO journal
Sasaki, Y; Sano, S; Nakahara, M; Murata, S; Kometani, K; Aiba, Y; Sakamoto, S; Watanabe et al.
The Embo Journal null
Daisuke Oikawa et al.
Communications biology, 3(1), 163-163 (2020-04-05)
The NF-κB and interferon antiviral signaling pathways play pivotal roles in inflammatory and innate immune responses. The LUBAC ubiquitin ligase complex, composed of the HOIP, HOIL-1L, and SHARPIN subunits, activates the canonical NF-κB pathway through Met1-linked linear ubiquitination. We identified
IFN-? or IFN-? ameliorates chronic proliferative dermatitis by inducing expression of linear ubiquitin chain assembly complex.
Tamiya, H; Terao, M; Takiuchi, T; Nakahara, M; Sasaki, Y; Katayama, I; Yoshikawa, H; Iwai, K
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Fuxiang Zhu et al.
The Journal of biological chemistry, 293(52), 20099-20111 (2018-11-06)
The CD4+CD25+FOXP3+ regulatory T (Treg) cells are critical for maintaining immune tolerance in healthy individuals and are reported to restrict anti-inflammatory responses and thereby promote tumor progression, suggesting them as a target in the development of antitumor immunotherapy. Forkhead box
Esther Hoste et al.
Nature communications, 12(1), 5913-5913 (2021-10-10)
OTULIN is a deubiquitinase that specifically cleaves linear ubiquitin chains. Here we demonstrate that the ablation of Otulin selectively in keratinocytes causes inflammatory skin lesions that develop into verrucous carcinomas. Genetic deletion of Tnfr1, knockin expression of kinase-inactive Ripk1 or