安全性情報
05-724
Sigma-Aldrich
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 4A6
別名:
Anti-CMyc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗Myc Tag抗体、クローン4A6, clone 4A6, Upstate®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A6, monoclonal
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYC(4609)
詳細
標的エピトープの同定はモノクローナル抗体の特性解析に重要です。エピトープタグは、タグ融合タンパク質を抗体で検出できるようにするための、短い直鎖状の抗体認識配列です。長年にわたり、さまざまな抗タグ抗体が開発されてきましたが、これらの抗体にはそれぞれ特有の利点と欠点があります。 エピトープタグは、細胞内でリン酸化やグリコシル化などの翻訳後修飾を受け、融合タンパク質の分子量を増加させることがあり、その結果、ゲル移動度が変化する場合があります。アミノ酸残基数が少ないエピトープタグは、融合標的タンパク質の構造や機能に及ぼす副作用が少ないという点で有利です。 Mycタグは多種多様なイムノアッセイで使用でき、目的のタンパク質に対する抗体が存在しない場合に有用です。このようなタンパク質は、Mycタグを付加すれば、Mycエピトープに対する抗体を用いて検出できます。クローン4A6は、ヒトc-Mycタンパク質(UniProt: P01106)のC末端領域に相当する10個のアミノ酸から成る配列EQKLISEEDL (Glu-Gln-Lys-Leu-Iso-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu)を認識する抗体です。 Mycタグ配列の後に小型の中性アミノ酸が続く場合に性能に影響がありうる他のクローンとは異なり、クローン4A6は、隣接するアミノ酸配列の変化にかかわらず、Mycタグタンパク質をより一貫して検出できます。(Ref. Schuchner, S., et al. (2020). Sci. Signal. 13(616); eaax9730; Charest-Morin, X., et al. (2013). Front. Pharmacol. 4: 122)。
特異性
さまざまな配列コンテクストの、Mycエピトープタグ(EQKLISEEDL)を含むリコンビナントタンパク質を認識します。ヒトMycも認識します。
免疫原
ヒトMycのアミノ酸410-420(MEQKLISEEDL)に相当するペプチド
アプリケーション
抗Myc Tag、クローン4A6は、マウスモノクローナル抗体であり、Myc Tagの検出においてChIP、IC、IF、IP、WBでの使用が検証されています。9E10に対する非常に高いコンテクスト感度は示しません。この抗体は、480本を超える論文で引用されています。
研究カテゴリー
エピトープタグ抗体・凡用抗体
研究サブカテゴリー
エピトープタグ
品質
抗Myc Tag、クローン9E10(カタログ番号:CBL430)によってあまり認識されない配列コンテクストにおけるMyc-タグ付きリコンビナントタンパク質のイムノブロットで常に評価されています。
ターゲットの説明
ヒトMycの予想されるMW:49 kDa
物理的形状
0.1M Tris-グリシン、0.15M NaCl、0.05%アジ化ナトリウム、pH 7.4中のプロテインA精製免疫グロブリン
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
出荷日から1年間、2~8°Cで保存できます。
アナリシスノート
コントロール
ヒトMycのポジティブコントロール:A431細胞ライセート、卵巣癌細胞ライセート、または乳癌組織を含む幅広い発現。細胞で発現されているMyc融合タンパク質。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-724-25UG:
05-724:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification and characterization of a novel retinoic acid response element in zebrafish cyp26a1 promoter.
Li, J; Hu, P; Li, K; Zhao, Q
Anatomical Record (Hoboken, N.J. : 2007) null
Arabidopsis CRY2 and ZTL mediate blue-light regulation of the transcription factor CIB1 by distinct mechanisms.
Liu, H; Wang, Q; Liu, Y; Zhao, X; Imaizumi, T; Somers, DE; Tobin, EM; Lin, C
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Louise H W Kung et al.
PloS one, 10(2), e0117016-e0117016 (2015-02-19)
Mutations in genes encoding cartilage oligomeric matrix protein and matrilin-3 cause a spectrum of chondrodysplasias called multiple epiphyseal dysplasia (MED) and pseudoachondroplasia (PSACH). The majority of these diseases feature classical endoplasmic reticulum (ER) stress and activation of the unfolded protein
Chimwar Wanglar et al.
PloS one, 9(9), e107928-e107928 (2014-09-27)
Somitogenesis in vertebrates is a complex and dynamic process involving many sequences of events generated from the segmentation clock. Previous studies with mouse embryos revealed that the presumptive somite boundary is periodically created at the anterior border of the expression
Shikhar Sharma et al.
Epigenetics & chromatin, 5(1), 3-3 (2012-01-31)
DNA methylation, histone modifications and nucleosome occupancy act in concert for regulation of gene expression patterns in mammalian cells. Recently, G9a, a H3K9 methyltransferase, has been shown to play a role in establishment of DNA methylation at embryonic gene targets