安全性情報
05-419
Sigma-Aldrich
抗Myc Tag抗体、クローン9E10
clone 9E10, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-CMyc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9E10, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
エピトープタグは、イムノブロッティング法、免疫沈降法および免疫染色法を用いたタンパク質の標識と検出に有用です。これらはサイズが小さいため、タグ付けされたタンパク質の生化学的特性に影響を及ぼすことはないと考えられます。
Mycエピトープタグは、細菌、酵母、昆虫および哺乳類の細胞系でリコンビナントタンパク質の発現を検出するために幅広く使用されています。
特異性
MycおよびMycエピトープタグを含むリコンビナントタンパク質を認識します。
免疫原
ヒトMycのロイシンジッパー領域のアミノ酸408-437に相当する合成ペプチド(AEEQKLISEEDLLRKRREQLKHKLEQLRNS)。
アプリケーション
抗Mycタグ抗体、クローン9E10は、IH(P)、IC、IP、WBで使用するためのMycタグに対する抗体です。
研究カテゴリー
エピトープタグおよび一般用途
研究サブカテゴリー
エピトープタグ
品質
Mycタグリコンビナントタンパク質のイムノブロッティングにより日常的に評価済み。
ターゲットの説明
ヒトMycの予想されるMW:49 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製プロテインG免疫グロブリン抗体、0.105 M塩化ナトリウムと保存剤として0.035%アジ化ナトリウムを含有する0.07 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
ヒトMycのポジティブコントロール:A431細胞ライセート、卵巣がん細胞ライセート、または乳がん組織を含む幅広い発現。細胞で発現されているMyc融合タンパク質。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-419:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
14-3-3 Epsilon antagonizes FoxO to control growth, apoptosis and longevity in Drosophila.
Nielsen, MD; Luo, X; Biteau, B; Syverson, K; Jasper, H
Aging Cell null
?H2A is a component of yeast heterochromatin required for telomere elongation.
Kitada, T; Schleker, T; Sperling, AS; Xie, W; Gasser, SM; Grunstein, M
Cell Cycle null
Dimethylation of histone H3 at lysine 36 demarcates regulatory and nonregulatory chromatin genome-wide.
Rao, B; Shibata, Y; Strahl, BD; Lieb, JD
Molecular and cellular biology null
Angiotensin II-induced stimulation of p21-activated kinase and c-Jun NH2-terminal kinase is mediated by Rac1 and Nck.
Schmitz, U; Thommes, K; Beier, I; Wagner, W; Sachinidis, A; Dusing, R; Vetter, H
The Journal of Biological Chemistry null
Frontiers in neurology and neuroscience research null