安全性情報
MAB9410
Sigma-Aldrich
抗コクサッキーウイルスBブレンド抗体、クローン「Blend of 6s」
ascites fluid, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
詳細
6つのモノクローナル抗体のブレンド
特異性
コクサッキーウイルスB1、B2、B3、B4、B5、B6と反応します。
交差反応性:
CMV、HSV 1 & 2、Para 1, 2, &3、ポリオウイルス1 & 3、ムンプスとは交差反応しません。
アプリケーション
1:100でのIFA。
タンパク質またはその他の安定化媒体を含むpH 7.5~8.0のバッファーで希釈します。
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗コクサッキーウイルスBブレンド抗体、クローン「Blend of 6s」は、コクサッキーウイルスB Blendに対する抗体であり、IFに使用できます。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
腹水。
保管および安定性
保存期間は使いやすい未希釈液として-20℃で最長12カ月間です。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB9410:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kuan-Chi Tseng et al.
Viruses, 14(1) (2022-01-23)
Enterovirus 71 (EV71) is an etiological agent of hand foot and mouth disease and can also cause neurological complications in young children. However, there are no approved drugs as of yet to treat EV71 infections. In this study, we conducted
Yu-Siang Su et al.
Frontiers in microbiology, 11, 1656-1656 (2020-08-08)
Enterovirus A71 (EV-A71) is one of the major etiologic agents causing hand, foot, and mouth disease (HFMD) in children and occasionally causes severe neurological diseases or even death. EV-A71 replicates rapidly in host cells. For a successful infection, viruses produce
Robert Root-Bernstein et al.
International journal of molecular sciences, 24(15) (2023-08-12)
Autoimmune cardiopathies (AC) following COVID-19 and vaccination against SARS-CoV-2 occur at significant rates but are of unknown etiology. This study investigated the possible roles of viral and bacterial mimicry, as well as viral-bacterial co-infections, as possible inducers of COVID-19 AC