Merck
MAB948
Sigma-Aldrich
抗コクサッキーウイルスB3抗体、クローン280-5F-4E-5E
clone 280-5F-4E-5E, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
280-5F-4E-5E, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
特異性
コクサッキーウイルスB3と反応します。 コクサッキーウイルスB3 Nancy株を1:6,000の力価で中和します。
アプリケーション
1:1,000でのIFA。 タンパク質またはその他の安定化媒体を含むpH 7.5~8.0のバッファーで希釈します。 最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗コクサッキーウイルスB3抗体、クローン280-5F-4E-5Eは、コクサッキーウイルスB3に対する抗体であり、IFに使用できます。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。 0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.02 M PB、0.25 M NaCl、pH 7.6中。
保管および安定性
2~8℃で保存してください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB948:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Coxsackievirus B3 sequences in the myocardium of fatal cases in a cluster of acute myocarditis in Greece.
Spanakis, N; Manolis, EN; Tsakris, A; Tsiodras, S; Panagiotopoulos, T; Saroglou, G; Legakis, NJ
Journal of Clinical Pathology null
Human astrocytic cells support persistent coxsackievirus B3 infection.
Zhang, X; Zheng, Z; Shu, B; Liu, X; Zhang, Z; Liu, Y; Bai, B; Hu, Q; Mao, P; Wang, H
Journal of virology null
Enteroviral infections in children with malignant disease: a 5-year study in a single institution.
Maria A Moschovi, Katerina Katsibardi, Maria Theodoridou, Athanassios G Michos et al.
The Journal of Infection null
Xiang Liu et al.
Scientific reports, 9(1), 10656-10656 (2019-07-25)
The Muc-1 oncoprotein is a tumor-associated mucin often overexpressed in pancreatic cancer. We report that knockout of Muc-1 reduced the degree of pancreatic inflammation that resulted from infection with Coxsackievirus B3 (CVB3) in a mouse model. CVB3-infected Muc-1-deficient (Muc-1KO) mice
Yanhong Wei et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(6) (2020-03-25)
Coxsackievirus B3 (CVB3) is the most common cause of acute and chronic viral myocarditis, primarily in children, while human adenovirus infections represent a significant cause of morbidity and mortality worldwide, in people of all ages. A series of novel 2-benzoxyl-phenylpyridine