安全性情報
MAB318-AF555
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone LNC1, Alexa Fluor 555 Conjugate
clone LNC1, from mouse, ALEXA FLUOR 555
別名:
Tyrosine 3-monooxygenase, Dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, TH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 555
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LNC1, monoclonal
交差性
chicken, zebrafish, mouse, rat, frog, vole, monkey, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
詳細
チロシン3-モノオキシゲナーゼ(EC 1.14.16.2、UniProt:P07101、別名:ジストニア14、TH、チロシン3-ヒドロキシラーゼ)は、ヒトのTH(別名:DYT14、DYT5b、TYH)遺伝子(Gene ID:7054)によってコードされています。チロシンヒドロキシラーゼは、アドレナリン作動性ニューロンの生理機能において重要な役割を果たしています。チロシンからのドーパミンとノルエピネフリンの生合成に関与する最初の酵素であり、律速酵素となっています。したがって、THは、ドーパミン作動性およびノルアドレナリン作動性ニューロンの有用なマーカーです。THの酵素活性には補因子として第一鉄イオンが必要であり、リン酸化によって制御されると考えられています。選択的スプライシングの結果として、ヒトTHには6種類のアイソフォームが存在します(UniProt:P07101-1~P07101-6)。
特異性
制御性N末端の外側のエピトープを認識します。非結合型の抗体(カタログ番号:MAB318)は、ウェスタンブロッティングにより約59~61 kDaのタンパク質を認識します。非結合型の抗体はウェスタンブロッティングでは以下とは反応しません:ドーパミン-ベータ-ヒドロキシラーゼ、フェニルアラニンヒドロキシラーゼ、トリトファンヒドロキシラーゼ、デヒドロプテリジンレダクターゼ、セピアプテリンレダクターゼ、またはフェネタノールアミン-N-メチルトランスフェラーゼ(PNMT)。
免疫原
PC12細胞から精製したチロシンヒドロキシラーゼ
エピトープ:チロシンヒドロキシラーゼの制御性N末端の外側
アプリケーション
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロンおよびグリアマーカー
非結合型抗体(カタログ番号:MAB318)は、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色、免疫沈降の用途にも適していることが示されています。
品質
ラット皮質ニューロンでの免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、ラット皮質ニューロンのチロシン水酸化酵素を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約59~63 kDa
物理的形状
精製プロテインA
精製マウスモノクローナル抗体IgG1κ結合型、PBS溶液、15 mg/mL BSAおよび0.1%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB318-AF555:
試験成績書(COA)