Merck
ABN240
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
rabbit polyclonal
別名:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, 1.N-APP2.Soluble APP-alpha, S-APP-alpha3.Soluble APP-beta, S-APP-beta4.C995.Beta-amyloid protein 42, Be
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗アミロイド、β 1-40、aβ抗体, from rabbit, purified by affinity chromatography
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
詳細
アミロイド β 1-40は、セクレターゼ酵素ファミリーによるアミロイドベータ前駆体タンパク質(APP)のタンパク分解的切断によって形成される数種の機能性ペプチド(長さ39~43アミノ酸)の1つです。APPタンパク質は、軸索輸送、細胞接着、および転写を含む多数の生物学的機能に必要ですが、アミロイド β 1-40ペプチドは、主に神経毒性、特にアルツハイマー病におけるその役割がもっともよく研究されています。これまでの研究で、アミロイド β 1-40の発現がアルツハイマー病で増加しており、異常なシナプス構造および認知機能障害の発生と相関していることが報告されています。神経機能に対するこれらの有害な影響は、このペプチドの凝集(神経突起プラークの形成)に関連している可能性があります。神経突起プラークが複数の神経伝達物質系と、長期増強などのシナプス事象を阻害することが示されているためです。
特異性
この抗体は、アミロイド、β 1-40のP3(40) ペプチドを認識します。
免疫原
エピトープ:P3(40)ペプチド
ヒトアミロイド、B 1-40のP3(40)ペプチドに相当するKLH-コンジュゲート直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色: 希釈倍率1:1,000で使用、ヒトアルツハイマー病の脳組織中のアミロイド、B 1-40を検出できます。
ELISA: 代表的なロットは、ELISA(直接)でアミロイド、B 1-40を検出しました。
抗アミロイド、β 1-40、aβ抗体は、ウェスタンブロッティング、IHC(P)、ELISA用のアミロイド、β 1-40、aβに対する抗体です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経変性疾患
品質
ヒトアルツハイマー脳組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、 10 µgのヒトアルツハイマー脳組織ライセート中のアミロイド、B 1-40を検出できます。
ターゲットの説明
約4 kDa、実測。 一部のライセートで、約19 kDa付近に特性評価されていないバンドが認められます。
関連事項
代替品:AB5737
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル血清。
アフィニティ精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ヒトアルツハイマー脳組織ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN240:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amanda B Chai et al.
International journal of molecular sciences, 22(1) (2021-01-02)
Defective clearance mechanisms lead to the accumulation of amyloid-beta (Aβ) peptides in the Alzheimer's brain. Though predominantly generated in neurons, little is known about how these hydrophobic, aggregation-prone, and tightly membrane-associated peptides exit into the extracellular space where they deposit