Merck
05-831-I
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, 12F4
別名:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗アミロイドβ(Aβ)x-42抗体、クローン12F4, clone 12F4, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
12F4, monoclonal
交差性
human
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
詳細
アルツハイマー病(AD)で記憶および認知の喪失を引き起こす最も重要な最初の段階の1つでは、アミロイド前駆体タンパク質(APP、21番染色体)のタンパク質分解が行われ、短い40、42、43アミノ酸ペプチド(アミロイドβ1-40、1-42、1-43)が放出されます。ベータアミロイドの重合とそれに続くニューロン沈着物(アミロイド)により、記憶と認知に関与するニューロンが変性します。
特異性
アミロイドβ(Aβ)x-42を検出しますが、アミロイドβ(Aβ)x-40またはアミロイドβ(Aβ)x-43とは交差反応しません。
免疫原
ヒトアミロイドβ(Aβ)x-42に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用、ヒト脳橋/中脳組織のアミロイドβ(Aβ)を検出できます。
ELISA:アミロイドβ(Aβ)x-42を検出したが、アミロイドβ(Aβ)x-42に対するシグナルの消失が示されている。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、WBにおいて、アミロイドβ(Aβ)x-42を検出したが、アミロイドβ(Aβ)x-40に対するシグナルは消失し、x-43は検出されなかった(Prof. J. Buxbaum, Mt. Sinai School of Medicine)。
抗アミロイドβ(Aβ)x-42抗体はアミロイドβ(Aβ)x-42タンパク質を標的にする抗体であり、IHCおよびELISAでの使用が検証されています。
品質
アルツハイマー病のヒト脳組織で免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:2,000で使用、アルツハイマー病のヒト脳組織中のアミロイドβ(Aβ)x-42を検出できます。
ターゲットの説明
算出値:4 kDa
関連事項
先発品:05-831
物理的形状
フォーマット:精製
アナリシスノート
コントロール
アルツハイマーのヒト脳組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-831-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yasuhisa Ano et al.
Aging, 11(10), 2949-2967 (2019-05-24)
The rapid growth in aging populations has made prevention of age-related memory decline and dementia a high priority. Several epidemiological and clinical studies have concluded that fermented dairy products can help prevent cognitive decline; furthermore, intake of Camembert cheese prevents
Mariah Beaver et al.
Epigenetics, 1-22 (2021-08-10)
Disruption of histone acetylation-mediated gene control is a critical step in Alzheimer's Disease (AD), yet chromatin analysis of antagonistic histone acetyltransferases (HATs) and histone deacetylases (HDACs) causing these alterations remains uncharacterized. We report the first Tip60 HAT versus HDAC2 chromatin
Song Cao et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 10-10 (2021-01-08)
The role of microglia in Alzheimer's disease (AD) pathogenesis is becoming increasingly important, as activation of these cell types likely contributes to both pathological and protective processes associated with all phases of the disease. During early AD pathogenesis, one of
Céline Vrancx et al.
Molecular neurobiology, 58(12), 6647-6669 (2021-10-06)
The β-amyloid peptide (Aβ) is found as amyloid fibrils in senile plaques, a typical hallmark of Alzheimer's disease (AD). However, intermediate soluble oligomers of Aβ are now recognized as initiators of the pathogenic cascade leading to AD. Studies using recombinant