Merck
850336P
Avanti
MAPCHO-12
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
DPC; Fos-Choline-12; FOS12; FC-12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H38NO4P
CAS番号:
分子量:
351.46
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
n-dodecylphosphocholine
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850336P-1g)
pkg of 1 × 25 g (850336P-25g)
pkg of 1 × 5 g (850336P-5g)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C17H38NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-21-23(19,20)22-17-15-18(2,3)4/h5-17H2,1-4H3
InChI Key
QBHFVMDLPTZDOI-UHFFFAOYSA-N
詳細
MAPCHO-12またはn-ドデシルホスホコリンと呼ばれる化合物は、短鎖界面活性剤です。
ラウロイルリゾホスファチジルコリンの構造類似体であるドデシルホスホコリンは、加水分解劣化に対してより安定しています。脂質は、膜タンパク質を可溶化および精製するための界面活性剤としてしばしば使用されます。ドデシルホスホコリンは、タイトジャンクションを調節することにより、親水性化合物の傍細胞透過性を改善することが示されています。このことから、経口または経鼻薬物送達にそれを使用できる可能性が示唆されます。
アプリケーション
MAPCHO-12は、核磁気共鳴実験に使用するB. subtilisチトクロムb558タンパク質用の界面活性剤として適しています。また、gp41細胞質側末端(gp41CT)タンパク質の精製およびミセルの調製への使用に適しています。
生物化学的/生理学的作用
MAPCHO-12(n-ドデシルホスホコリンとも呼ばれる)と1,2-ジミリストイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン(DMPC)との組み合わせは、膜タンパク質の配向ベースの研究のために膜ミメティック両親媒性系に使用されます。この組み合わせは、膜ミセル構造に双性イオン性表面を与えます。
包装
125 mL琥珀色広口ガラスボトル、スクリューキャップ付き(850336P-5 g)
20mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(850336P-1 g)
250 mL琥珀色広口ガラスボトル、スクリューキャップ付き(850336P-25 g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
MAPCHO is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850336P-1G:
850336P-5G:
850336P-VAR:
850336P-BULK:
850336P-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
N P Santisteban et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(5), 183199-183199 (2020-01-29)
The lipid bilayer disrupting effect of antimicrobial peptides (AMPs) has been widely studied in model-lipid systems by applying biophysical techniques such as 2H NMR spectroscopy. Real bacteria cell envelopes contain non-lipid components, such as peptidoglycan, and thus it is important
Nina Liu et al.
Heliyon, 5(12), e03018-e03018 (2020-01-01)
Fusion of host and viral membranes is a crucial step during infection by enveloped viruses. In the structurally-defined "class I″ viral glycoproteins, the formation of a highly stable α-helical bundle by the ectodomain of the fusion subunit (e.g., GP2 for
Solution structure and membrane interaction of the cytoplasmic tail of HIV-1 gp41 protein
Murphy RE, et al.
Structure, 25(11), 1708-1718 (2017)
Thermodynamics, size, and dynamics of zwitterionic dodecylphosphocholine and anionic sodium dodecyl sulfate mixed micelles
Sikorska E, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 123(1), 511-523 (2016)
Magnetically oriented dodecylphosphocholine bicelles for solid-state NMR structure analysis
Nolandt OV, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1818(5), 1142-1147 (2012)