抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E8, monoclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経変性疾患
Western Blotting Analysis: A representative lot was used to detect Amyloid βA4 in Western Blotting. (Wiltfang, et al. 2001; Serneels, et al. 2009; Maler, et al. 2007).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used to detect Amyloid βA4 in Immunoprecipitation. (Wiltfang, et al. 2001; Maler, et al. 2007).
品質
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Amyloid βA4 in human Alzheimer′s brain tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Avoid repeated freeze / thaw cycles.
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MABN639:
試験成績書(COA)