MAB348-AF647
Anti-APP A4, a.a. 66-81 of APP {NT} Antibody, clone 22C11, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 22C11, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
別名:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, APP, APPI, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PN-II, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta,
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR™ 647
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
22C11, monoclonal
交差性
canine, porcine, rat, fish, human, monkey, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
詳細
アプリケーション
品質
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected APP A4 in SH-SY5Y cells.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB348-AF647:
試験成績書(COA)