Merck
Z743571
PetriStickers
32-square grid format
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122700
NACRES:
NB.35
包装
pack of 36 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech PSTK-1000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Quick Reference - Petristickers correspond to wells on a microplate for fast colony identification
High Contrast - Colored grid allows colonies to stand out from the Petri dish background
Updated Design - Rectangular shape leaves ample space above and below grid for writing on the dish
Two Layouts - Reference wells numerically (1-96) or alpha numerically (A1-H12)
Ideally Sized - PetriStickers are 2.8 in. x 1.75 in. (71 mm x 44.5 mm), to fit most common Petri dishes
法的情報
PetriStickers is a trademark of Diversified Biotech
p3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)