フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 664-031-99
サイズ
600 × 600 mm
厚さ
4.8 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF66403199-2EA | 4061825077567 |
GF66403199-1EA | 4061825077550 |