由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
V.5C7, monoclonal
交差性
mouse
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Emcn(59308)
詳細
Endomucinは、高いレベルのO-グリコシル化とシアル酸が豊富であることが特徴の糖タンパク質クラスに属する内皮sialomucinです。接着斑の会合を阻害し、細胞外マトリクスと細胞相互作用を妨げます。確認された発現は、腎臓、心臓、脳、肝臓、肺、脾臓、胸腺で最も高くなっていました。Endomucinは、内皮細胞でのみ認められます。
免疫原
マウス内皮細胞
アプリケーション
免疫沈降: 独立したラボが、bEND細胞ライセートのIPにおいてこの抗体を使用しました(Morgan, 1999)。
免疫組織染色: 独立したラボが、マウスの舌、心臓、子宮、脳、小腸の凍結パラフィン包埋組織切片の免疫組織染色にこの抗体を使用しました(Morgan, 1999)。
フローサイトメトリー: 独立したラボが、トランスフェクトしたCOS-7細胞のFCにおいてこの抗体を使用しました(Morgan, 1999)。
免疫組織染色: 独立したラボが、マウスの舌、心臓、子宮、脳、小腸の凍結パラフィン包埋組織切片の免疫組織染色にこの抗体を使用しました(Morgan, 1999)。
フローサイトメトリー: 独立したラボが、トランスフェクトしたCOS-7細胞のFCにおいてこの抗体を使用しました(Morgan, 1999)。
抗エンドムチン抗体、クローンV.5C7は、Endomucinのレベルを検出します。WB、IP、IH、FCでの使用が発表され、検証済みです。&&
研究のサブカテゴリー
オルガネラ&細胞マーカー
接着(CAM)
オルガネラ&細胞マーカー
接着(CAM)
品質
マウス内皮種細胞株bEND3細胞ライセートにおけるウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング: 0.0025 µg/mLで使用、10 µgのbEND3細胞ライセートにおいてendomucinを検出できます。
ウェスタンブロッティング: 0.0025 µg/mLで使用、10 µgのbEND3細胞ライセートにおいてendomucinを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約75kDa。
物理的形状
フォーマット:精製
アナリシスノート
コントロール
bEND3細胞ライセート
bEND3細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB2624:
試験成績書(COA)
Nelida Olave et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 315(4), L535-L544 (2018-06-29)
Cyclooxygenase-2 (COX-2/PTGS2) mediates hyperoxia-induced impairment of lung development in newborn animals and is increased in the lungs of human infants with bronchopulmonary dysplasia (BPD). COX-2 catalyzes the production of cytoprotective prostaglandins, such as prostacyclin (PGI2), as well as proinflammatory mediators
Meghan Grojean et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(11), 4950-4961 (2021-05-04)
Elevated expression of multiple growth factors and receptors including c-Met and VEGFR has been reported in gastric adenocarcinoma (GAC) and thus provides a potentially useful therapeutic target. The therapeutic efficacy of foretinib, a c-Met/VEGFR2 inhibitor, was determined in combination with
Kate Crawford et al.
Cancer biology & therapy, 22(10-12), 619-629 (2021-12-10)
Standard chemotherapy regimens for gastric adenocarcinoma (GAC) have limited efficacy and considerable toxicity profiles. Nab-paclitaxel has shown promising antitumor benefits in previous GAC preclinical studies. Dovitinib inhibits members of the receptor tyrosine kinase family including FGFR, VEGFR and PDGFR, and
Sathiyanarayanan Manivannan et al.
Communications biology, 5(1), 820-820 (2022-08-16)
Congenital heart disease (CHD) is the most prevalent birth defect, often linked to genetic variations, environmental exposures, or combination of both. Epidemiological studies reveal that maternal pregestational diabetes is associated with ~5-fold higher risk of CHD in the offspring; however
Niranjan Awasthi et al.
Cancer letters, 358(1), 59-66 (2014-12-21)
Angiogenesis remains a sensible target for pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) therapy. VEGF, PDGF, FGF and their receptors are expressed at high levels and correlate with poor prognosis in human PDAC. Nintedanib is a triple angiokinase inhibitor that targets VEGFR1/2/3, FGFR1/2/3