Key Documents
IQ700XPKT1
Milli-Q
Milli-Q® IQ精製キット
This product is replaced with IQ700XPKIT. Search to Explore!
別名:
Milli-Q® IQ 7003-5精製キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
品質水準
特徴
Kit contains IPAK Gard® 3-5 Pretreatment Pack, IPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter
包装
pkg of 1 kit
適合性
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この水精製キットには以下が含まれます:
  • IPAK Gard® 3-5前処理パックは、コロイド、粒子、および遊離塩素を水道水から効率的に除去して、逆浸透(RO)膜を保護し、システム性能を改善します。
  • IPAK Quanta®研磨カートリッジには、痕跡量レベルまでイオンを除去できる革新的なIQnanoイオン交換媒体が入っています。加えて、高グレードの合成活性炭が微量の有機汚染物質をターゲットにします。
  • シームレスな統合のために再デザインされたタンクベントフィルターは、空中浮遊汚染物質から良好に保護します。
  • このキットは、純水(タイプ2)および超純水(タイプ1)の製造用のMilli-Q® IQ 7003-5システムで使用するためにデザインされています。
アプリケーション
RO膜を良好に保護するための、微量イオンと有機物の除去ならびに空中浮遊汚染物質からの高度な保護。
特徴および利点
IPAK Gard® 3-5前処理パックには以下が含まれます:
  • 遊離塩素から保護するための活性炭。
  • 粒子とコロイドから保護するためのデプスフィルター。
タンクベントフィルターには以下が含まれます:
  • 揮発性有機物を除去するための活性炭。
  • CO2を除去するためのソーダ石灰
  • 粒子と細菌がタンクに入らないようにするためのメンブレンフィルター。
IPAK Quanta®カートリッジには以下が含まれます:
  • 痕跡量レベルまでイオンを除去できる革新的なIQnanoイオン交換媒体。
  • 微量の有機汚染物質をターゲットにする高グレードの合成活性炭。
また、このキットに含まれるIPAK Gard®カートリッジの部品供給業者の63%、および IPAK Quanta®カートリッジの部品供給業者の78%は、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany