Merck
FX0450
Supelco
Formic acid
90%, Technical
別名:
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid, Aminic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOH
CAS番号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
製品名
ギ酸, Technical
蒸気密度
1.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥90%
フォーム
liquid
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
57 %
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
107 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
転移温度
flash point 71 °C
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay: 90% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F
引火点(℃)
71 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
FX0450-5:
FX0450-901:
試験成績書(COA)