Merck
G211200
Sigma-Aldrich
DMT-2'フルオロ-dG(ib) ホスホロアミダイト
別名:
DMT-2'-フルオロ-dG(ib) アミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H53FN7O8P
CAS番号:
分子量:
857.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
核酸プロファイル
base: deoxyguanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: fluoro
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H53FN7O8P/c1-27(2)40(53)49-43-48-39-37(41(54)50-43)47-26-51(39)42-36(45)38(60-61(58-24-12-23-46)52(28(3)4)29(5)6)35(59-42)25-57-44(30-13-10-9-11-14-30,31-15-19-33(55-7)20-16-31)32-17-21-34(56-8)22-18-32/h9-11,13-22,26-29,35-36,38,42H,12,24-25H2,1-8H3,(H2,48,49,50,53,54)/t35-,36-,38-,42-,61?/m1/s1
InChI Key
KJFUMXZZVYMQEU-AOCJBPQJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DMT-2′フルオロ-dG(ib) ホスホロアミダイトは、熱安定性が高く、ヌクレアーゼ耐性が向上したオリゴヌクレオチドの合成に使用される2′フルオロホスホラミダイトです。
主な特徴は以下のとおりです-
  • DNAまたはRNAホスホロアミダイトと併用可能
  • 推奨される脱保護条件は、濃縮アンモニア溶液を用いて55°Cで8時間、またはAMAを用いて65°Cで10分間
  • 2′フルオロオリゴヌクレオチドの合成は標準的なDNA合成と似ているが必要なカップリング時間が長い(DNAモノマーでは90秒であるのに対し、推奨は3分)
  • 一貫したロットごとの純度および性能
  • 認証されたISO 9001品質システムのもとで製造
アプリケーション
DMT-2′フルオロ-dG(ib)スホロアミダイトは、自動化固相化学を用いた2′-フルオロ修飾オリゴヌクレオチド配列の合成での使用に適しています。
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
G211280-2G:4548173334462
G211200-00:
G211200-100G:4548173377315
G211200-500G:
G211200-C:
G211211-01:
G211280-1G:
G211280-0.25G:4548173914374
G211200-AVC:
G211251-01:
G211200-AGL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)