物質
high-density polyethylene packaging (Bottle)
polystyrene beads
品質水準
形状
microspheres
包装
bottle of 5-250 mL
メーカー/製品名
Estapor®
濃度
5.0% solids
テクニック
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
直径
0.340-0.440 μm
色
redvery strong
マトリックス
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
ビーズ直径
0.340-0.440 μm±<5%
キャパシティ
10-100 μeq/g surface charge density
λmax
525 nm
官能基
carboxylic acid (COOH)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Improved assay sensitivity through greater signal intensity.
- Easy reading, even at lower conjugate concentration.
- Multiplexing ready by combining Red and Blue Intense allows an easy differentiation of test lines.
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
FR180380638-VAR:
FR180380638:
FR180380638-5:
FR180380638-10:
FR180380638-0005:
FR180380638-05:
FR180380638-1:
試験成績書(COA)