由来生物
Bacillus sp. (B. fastidiosus)
形状
powder
品質
lyophilized
比活性
~9 U/mg
保管条件
dry at room temperature
濃度
90—100%
色
white to faint beige
溶解性
5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow (in enzyme dilution buffer)
アプリケーション
detection
保管温度
−20°C
SMILES記法
N.OCC1OC(C(O)C1OP(O)(=O)OCC2OC(C(O)C2O)N3C=CC(=O)NC3=O)N4C=CC(=O)NC4=O
InChI
1S/C18H23N4O14P.H3N/c23-5-7-14(13(28)16(34-7)22-4-2-10(25)20-18(22)30)36-37(31,32)33-6-8-11(26)12(27)15(35-8)21-3-1-9(24)19-17(21)29;/h1-4,7-8,11-16,23,26-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,19,24,29)(H,20,25,30);1H3
InChI Key
VPXDHZMLJOJKOX-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94310-RSAMPLE:
94310-BULK:
94310-5MG:4548174005811
94310-25MG:4548174005804
94310-VAR:
試験成績書(COA)