Merck
DX1726
Supelco
N,N-ジメチルホルムアミド
OmniSolv®
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-679-5
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
833 °F
シェルフライフ
24 mo.
expl. lim.
15.2 %
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
<0.05% Water
蒸発残留物質
<5 ppm
APHA: 10
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
転移温度
flash point 57.5 °C
密度
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤268 nm
UV吸収
λ: 268 nm Amax: ≤1.00
λ: 270 nm Amax: ≤0.75
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 295 nm Amax: ≤0.07
λ: 310 nm Amax: ≤0.03
λ: 340 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
DX1726P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 5ppm max
Expiration date: 24 months
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: eq/g
Titrable base: eq/g
UV Abs. at 268 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 270 nm: 0.75AU max
UV Abs. at 275 nm: 0.30AU max
UV Abs. at 295 nm: 0.07AU max
UV Abs. at 310 nm: 0.03AU max
UV Abs. at 340 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 268nm max
Water (H2O): 0.05% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DX1726LY-38:
DX1726-31:
DX1726-39:
US1DX1726AA38S:
US1DX1726/37:
US1DX1726/38:
DX1726SO-39SK:
DX1726-6:
US1DX1726LY/38:
DX1726-NP20:
US1DX1726/39:
DX1726AA-38S:
DX1726-37:
DX1726-901:
MC0453-901:
DX1726P-1:
MC0453901:
US1DX1726SO39SK:
US1DX1726/NS20:
DX1726-1:
DX1726-38:
DX1726-NS20:
試験成績書(COA)