Merck
CX1723
Supelco
クエン酸
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Citric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
192.12
Beilstein:
782061
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-069-1
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
アッセイ
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
形状
fine powder
expl. lim.
8 %, 65 °F
不純物
≤0.005% Water-insoluble matter
≤1% Water (Karl Fischer)
sulfated ash (600 °C)
≤0.02%
white to almost white
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
溶解性
1330 g/L
密度
1.67 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): ≤0.036%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Fe: ≤0.0003%
Pb: ≤0.0002%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Appearancewhite to almost white, fine powderAssay (alkalimetric on dried substance)99.5-100.5%Chloride (Cl)0.001% maxIdentity (IR-spectrum)passes testIron (Fe)0.0003% maxLead (Pb)0.0002% maxOxalate (C2O4)0.036% maxPhosphate (PO4)0.001% maxReadily carbonizable substancespasses testSulfate (SO4)0.002% maxSulfated ash (600°C)0.02% maxWater (acc. to Karl Fischer)1.0% maxWater-insoluble matter0.005% max
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CX1723-3:
CX1723-901:
CX1723-7:
CX1723-20:
CX1723-1:
試験成績書(COA)