物質
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
品質水準
メーカー/製品名
Clarisolve®
パラメーター
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
H
14 cm (5.3 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
W
7.4 cm (2.9 in.)
ろ過面積
0.014 m2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
全有機炭素(TOC)残留物
0.9-1.2 μg/L
入力
sample type liquid
導電率
0.91 – 1.29 μS/cm
輸送温度
ambient
詳細
アナリシスノート
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
CS40MS01H1:
試験成績書(COA)