製品名
Clarisolve® Depth Filter in µPod format, High-density cell cultures
物質
Millistak+® media
polypropylene
品質水準
メーカー/製品名
Clarisolve®
パラメーター
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum)
H
6.99 cm (2.75 in.)
L
9.07 cm (3.57 in.)
W
4.98 cm (1.96 in.)
ろ過面積
0.0023 m2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
全有機炭素(TOC)残留物
1.4-2.1 μg/L
入力
sample type liquid
導電率
0.80 – 1.59 μS/cm
輸送温度
ambient
詳細
アプリケーション
規格
調製ノート
123 °Cで60分のオートクレーブ滅菌2回
アナリシスノート
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
関連コンテンツ
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.