Key Documents
Z326763
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
別名:
Flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
ジョイント
joint ST/NS neck14/23
詳細
calibrated to contain (TC, EX)
無菌性
non-sterile
特徴
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
包装
pack of 2
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
100 mL, accuracy: 0.1 mL
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クラスA、適合性が認証されています。DURAN®製で、スクエアグリップのPP栓が付いています。ETERNAアンバー色拡散染料の印と文字は、強力な洗浄方法にも耐えることができます。DIN EN ISO 1042に準拠しています。
全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR36849 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.