Merck
MX0HC01FS1
Millipore
Millistak+® HC Pro Podデプスフィルター
X0HC, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
別名:
Millistak+® HC Pro Pod Depth Filter, Millistak+ HC Pod Depth Filter, X0HC media series, 0.11 m 2 surface area
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
品質水準
詳細
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
ろ過面積
0.11 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
入力
sample type liquid
導電率
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
フィルターグレード
X0HC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Millistak+® デプスフィルターメディアは、スケーラブルな使い捨て形式でご提供しており、その独自のモジュール設計によりさらに高い柔軟性が得られます。Millistak+® MX0HC01FS1は、サイズ32 cm(高さ)x 62 cm(長さ)でろ過面積0.11 m2のPOD形式でお届けします。
X0HCフィルターメディアシリーズは、密度勾配マトリクスにより最適な性能を発揮し、デプスろ過や遠心後の二次清澄化に最適です。また、クロマトグラフィーカラムを保護するためにダウンストリーム処理工程でも利用できます。Millistak+® Podフィルターは、お客様固有のニーズを満たすためにDE、CE、HCという3つのシリーズのフィルターメディアグレードをご利用いただけます。.
Millistak+® Podシステムは、細胞培養、遠心後の酵母・大腸菌溶菌液、大腸菌リフォールディングタンパク質、培地、ワクチン、血漿タンパク質、血清など、幅広い一次・二次清澄化アプリケーションに最適です。
使いやすさ
メルクのMillistak+® の新しいPodシステムのコンパクトなモジュール設計により、生産性を高め、サイクル時間を短縮することができます。
Podシステムの設置とセットアップは単純かつ簡単です。使い捨てアダプターと使い捨てマニホールドの独自の設計により、Podフィルターをプロセス内の他のユニットに簡単に接続することができます。システムは内蔵型の使い捨てであるため、ユーザーはバイオハザードへの曝露から守られ、メンテナンスや洗浄バリデーション要件が不要になります。
アプリケーション
主に細胞培養用のバイオリアクターハーベストの二次清澄化
特徴および利点
  • 産物収率向上のための低いホールドアップ量
  • 単層・複層製品でご提供している幅広い種類のフィルターメディア
  • Millistak+® HCデュアルアクションメディアによるプレフィルトレーションの改善と清澄化の短縮
  • 柔軟なモジュール形式により5リットルから12,000リットル以上までのスケーラビリティを実現
  • 特許取得済みの使い捨てデザインによりハウジング、CIP、洗浄バリデーションが不要
  • 内蔵型のPodフィルターがユーザーをバイオハザードから保護
  • 頑丈な構造は使いやすく、セットアップが簡単
  • 設置面積が小さいためスペースが小さな施設でも使用可能
規格
オートクレーブ(123 °Cで60分間を1サイクル)および媒体面積に対して100 L/m2(10 L/ft2)の純水フラッシング後の10 Lの純水での24時間浸漬あたり:
ナトリウム:<14.1 mg/ft2
カルシウム:<5.3 mg/ft2
マグネシウム:<3.9 mg/ft2
水銀:<0.001mg/ft2
クロム:≤0.001 mg/ft2
アルミニウム:<0.084 mg/ft2
カリウム:<4.2mg/ft2
鉛:<0.001 mg/ft2
ヒ素:<0.009mg/ft2
コバルト:≤0.001 mg/ft2
鉄:<0.064 mg/ft2
マンガン: ≤ 0.124 mg/ft2
チタン:<0.002 mg/ft2
亜鉛: <0.046 mg/ft2
ニッケル:<0.013
銅:<0.009
フィルターグレード:X0HC
調製ノート
滅菌法
123 ºCで60分間のオートクレーブを1サイクル
アナリシスノート
25°Cにおける製品水導電性、オートクレーブ(123°Cで60分間を1サイクル)および媒体表面積1 ft2(100 L/m2)あたり10リットルの純水フラッシング後
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg