主要文書
CN06F1001
Millipore
*PP PLEAT CART 0.6UM 10C-F
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polypropylene
ポアサイズ
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
カートリッジコード
Code F (double open end w/flat gaskets)
詳細
デバイス構成:カートリッジ