Merck
CHGE72TS3
Millipore
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)® SHC、カートリッジ
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7, silicone seal
別名:
Millipore Express SHC Cartridge Filter 20 in. 0.5/0.2 μm Code 7 Silicone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
パラメーター
≤56.4  mL/min air diffusion at 2.8  bar (40  psig) and 23 °C ( in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
テクニック
sterile filtration: suitable
L
20 in.
W
2.7 in.
カートリッジの長さ(公称)
20 in. (50 cm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
0.96 m2
不純物
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
入力
sample type liquid
泡立ち点
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
カートリッジコード
Code 7
詳細
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)® SHCフィルターは、搭載型ポリエーテルスルホンメンブレンプレフィルターにより、0.2 μmメンブレンの早期目詰まりを防止してろ過容量を拡大できるため、滅菌グレード性能を高い処理量で得ることができます。CHGE72TS3カートリッジフィルターは、孔径0.5/0.2 μm、ろ過面積0.98 m2、コード7カートリッジ構成を特徴としています。
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)® SHCフィルターは、さまざまなプロセス流体に単一のソリューションを提供しており、バリデーション作業を最小限に抑え、フィルターの在庫と保管に関する要件を簡素化することが可能です。ミリポアエクスプレス(Millipore Express)® SHCフィルターにより、生産性が向上し、サイクル時間は短縮され、コストを低減させます。
アプリケーション
  • 培地添加物
  • カラム保護
  • 高濃度タンパク溶液
  • セルハーベスト(清澄後)
  • 苛性/pH調整液
  • バッファー
  • CIP溶液
特徴および利点
  • 高性能、高流量の親水性PESメンブレン
  • バリデーション済み滅菌グレード性能
  • 湿潤及び完全性試験が容易
  • 挟雑物を多く含む培地やタンパク溶液に優れた処理能力
  • プロセス効率と経済性の向上を目的とした容量の拡大
  • 幅広い耐苛性(pH域1~14)の広範な化学適合性
包装
ダブル イージーオープン バッグ
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:Filters with Millipore Express® Membraneユーザーガイドの「Wetting Instructions」を参照してください。
  • 保管について:Filters with Millipore Express® Membraneユーザーガイドを参照してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすミリポアエクスプレス(Millipore Express) メンブレンを用いて製造されました。
滅菌方法
135 °Cで30分のSIP正方向25回または正方向22回と逆方向3回および0.35 bar(5)、または135 °Cで30分のSIP正方向3回および1 bar(15 psid);126 °Cで60分のオートクレーブ滅菌25回
アナリシスノート
≥4 Lの水洗浄後、USP酸化物質検査の要件に適合
TOC/導電性
滅菌および制御された40 L水洗浄後、サンプルは25 °CでUSPあたり500 ppb TOC未満<64>、USPあたり1.3 µS/cm未満<64>を示しました。
細菌保持
ASTM® F838法を用いて、Brevundimonas diminutaの最低チャレンジ濃度1 x 10⁷ CFU/cm²で、サンプルは定量的な捕捉性能を示しました。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany