Merck
BX1805
Supelco
tert-Butyl Alcohol
Meets ACS Specifications GR ACS
別名:
tert-Butyl Alcohol, 2-Methyl-2-Propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-889-7
蒸気圧
40.7 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
solid or liquid
不純物
≤0.001 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.1% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.003%
APHA: ≤20
pH
7 (20 °C)
bp
81-83 °C/1013 hPa
mp
24-25 °C
転移温度
flash point 14 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI Key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
アナリシスノート
Assay (GC)99.0% minCarbonyl compounds (as HCHO)0.01% maxColor (APHA)20 maxEvaporation residue0.003% maxFormClear liquid (or solid, m.p. 24°C)Infrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.001meq/g maxWater (H2O)0.1% max
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
360538-901:
BX1805-4:
BX1805-5:
BX1805-2:
BX1805-1:
BX1805-6:
BX1805-901:
SA360538-18L:
試験成績書(COA)