Merck
BI0841
Sigma-Aldrich
DCA Deblock(0.36 M ジクロロ酢酸トルエン溶液)
Biosynthesis Novabiochem®
別名:
DEBLOCK(0.36 M ジクロロ酢酸トルエン溶液)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H2Cl2O2
CAS番号:
分子量:
128.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116006
グレード
for synthesis
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
転移温度
flash point 7.8 °C
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI Key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Biosynthesis Novabiochem®
DNA Reagents Label Change Explanation
アナリシスノート
Color (APHA): 20APHA max
Dichloroacetic acid: 9.0-11.0%
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
Water (H2O): 200ppm max
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Brain,Liver,Testes, Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.0 °F
引火点(℃)
7.8 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0841LT-38E:
BI0841LT-37E:
BI0841ID-38E:
BI0843AM-40E:
BI0841TL-4000:
BI0841IS-37E:
BI0841IS/37E:
BI0841LT-40E:
BI0841-4000:
BI0841IT-NS20:
BI0841TL-38E:
BI0841BS-37E:
BI0841AANS200:
BI0841AA-NS200:
BI0841IT-38E:
BI0841DI-38E:
BI0841-NP20:
BI0841CE-38E:
BI0841IT-37E:
BI0841/NP20:
BI0841AW-NS200:
BI0841RR-37E:
BI0841ITNS20:
BI0841AW/NS200:
BI08410001:
試験成績書(COA)